Läs mer
Gosselin™ Sterila skedar
Produktkod. 11810522
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
8 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11810522 2 ml Paket med 100
12304119 8 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11810522 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer CUIP02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för allmänt laboratoriebruk. Gosselin™ Sterila skedar är tillverkade av steril polystyren.
  • Individuellt förpackade
  • Finns i två olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Används i mejeri, industrier
Storlek Liten
Material Polystyren
Längd (metrisk) 125 mm