Läs mer
Seward™ Stomacher™ Sterila väskor modell 3500
Produktkod. 11854543
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml till 3,5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11854543 400 ml till 3,5 L Paket med 250
1 options
Produktkod. 11854543 Leverantör Seward™ Leverantörsnummer BA6042
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Stomacher™ Påssortimentet har utformats för att uppfylla alla tillämpningar från provblandning, silning och förvaring, inklusive påsar utformade för omfattande blandning och små prover för biovetenskapliga tillämpningar.
  • Tillverkad av högkvalitativt jungfrulig LDPE-granul av livsmedelskvalitet extruderad till 65 μm filmtjocklek
  • Designad för att tåla omfattande blandning utan revor eller perforeringar
  • Ger ett billigt alternativ för provberedning utan risk för korskontaminering mellan proverna
  • Alla påsar är bestrålade sterila; Intyg om bestrålning finns tillgängligt på begäran
  • Designad för blandad homogenisering av spädningsprover för de flesta applikationer
Specifikationer
Beskrivning Tjocklek 65 mikron
För användning med (applikation) Blandad homogenisering av utspädningsprover
För användning med (utrustning) Stomacher 3500
Material LDPE
Kvantitet 250 (påsar med 50)
Mått (L x B) 380 x 510 mm
Kapacitet (metrisk) 400 ml till 3,5 L