Läs mer
Fisherbrand™ Sterila sprutor för engångsbruk
Produktkod. 15869152 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Anslutningstyp:
Leur Slip
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 15869152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Manuell spruta utan nål endast för forskningsändamål. Lämplig för användning med sprutfilter
  • GAMMA sterilisering
  • Sterila
  • Individuellt inslagna i en blisterförpackning av papper/plast
Garanti
5 år
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12.36 mm
Produkttyp Luer-Lock
Volym (metrisk) 5 ml
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Sterila