Läs mer
Fisherbrand™ Sterila sprutor för engångsbruk
Product Code. 15899152 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Anslutningstyp:
Leur Slip
Luer lock
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Anslutningstyp Unit Size
15899152 60 ml Luer lock Paket med 50
15849152 1 ml Luer lock Paket med 100
17171936 1 ml Luer lock -
15859152 3 ml Luer lock Paket med 100
15869152 5 ml Luer lock Paket med 100
15879152 10 ml Luer lock Paket med 100
15889152 20 ml Luer lock Paket med 50
15889142 1 ml Leur Slip Paket med 100
17161936 1 ml Leur Slip -
15899142 3 ml Leur Slip Paket med 100
15809152 5 ml Leur Slip Paket med 100
15819152 10 ml Leur Slip Paket med 100
15829152 20 ml Leur Slip -
15839152 60 ml Leur Slip Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15899152
Quantity Price
1 962.23 SEK / Paket med 50
8 866.00 SEK / Paket med 50
I lager
Edge
Add to basket
Manuell spruta utan nål endast för forskningsändamål. Lämplig för användning med sprutfilter
  • GAMMA sterilisering
  • Sterila
  • Individuellt inslagna i en blisterförpackning av papper/plast
Warranty
5 år
Specifications
Diameter (metrisk) Inre 29.20 mm
Produkttyp Luer-Lock
Volym (metrisk) 60 ml
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Sterila