Läs mer
Beschreibung
- Tillverkad av en 45% polyester och 55% cellulosa nonwoven-blandning för hållbarhet, absorberande egenskaper och effektiv rengöring.
- Tillverkad med skärkanter i renrumsförhållanden för att säkerställa låga partikel- och jonnivåer, vilket minskar risken för kontaminering.
- Erbjuds i torra (TechniCloth™), förblöta (TechniSat™) och sterila varianter för mångsidiga renrumsapplikationer.
- Idealiskt för rengöring av ytor, utrustning och komponenter, hantering av spill samt att applicera eller ta bort lim, smörjmedel, rester och desinfektionsmedel.
- Kompatibel med lösningsmedel inklusive isopropylalkohol (IPA), etanol, aceton och avfettningsmedel för bred rengöringsanvändning.
- Utmärkt för att rengöra handskar, anteckningsböcker, telefoner eller andra föremål som kommer in i kontrollerade miljöer.
- Användbar för att fodra brickor och för att förvara eller torka delar, verktyg och apparater i renrumsverksamhet.
- Förvåta versioner använder 0,2 μm filtrerad 70 % IPA / 30 % DIW, 6 % IPA / 94 % DIW eller 70 % denaturerad etanol / 30 % DIW för konsekvent prestanda.
- Autoklavsäker (endast torkare) med beprövad kemisk beständighet och kompatibilitet mellan rengöringslösningar.
- Följer USP och USP torkarstandarder och är individuellt partikodad för spårbarhet och kvalitetskontroll.
- Designad för ISO klass 5-8, klass 100-100 000 och EU-klass B-D-miljöer.
- Definierad hållbarhet: Icke-steril (torr) - 5 år, icke-steril (förvåt) - 3 år, TX8488 - 1 år, steril (torr och förblöt) - 3 år.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Lager | 1-ply |
| Sterilitet | Sterila |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?