Läs mer
Texwipe™ Steril TechniCloth™ Torka torkare av cellulosa/polyesterblandning
Produktkod. 17737444 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 11 tum.
Produktkod. Mått (L x B)
17737444 9 x 11 tum.
1 options
Produktkod. 17737444 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX4351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 SEK
    3603.45 SEK / Paket med 480
    Save 1036.55 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 28-04-2027
Tillverkad av 45% polyester / 55% cellulosa nonwoven-material med skuren kant, renrumstillverkat.
  • En hållbar torkare idealisk för spillkontroll, rengöring och applicering av lösning.
  • Tillverkad för att ge låga nivåer av partiklar och extraherbara ämnen, vilket skapar en torkare som lämpar sig för allmän rengöring och avtorkning.
  • Utmärkt kemisk resistens för kompatibilitet med en mängd olika lösningar.
  • Autoklavsäker (endast torra torkare).
  • TechniSat™ produkter är förvåta med 0,2μ m filtrerad 70 % IPA / 30 % DIW, 6 % IPA/ 94 % DIW eller 70 % denaturerad etanol / 30 % DIW för enkel användning.
  • TechniSat™ torkare ger konsekvent, optimerad rengöringseffektivitet med repeterbara fukt- och VOC-nivåer.
  • TechniSat™ torkarna är förpackade i lättanvända, återförslutbara glidpåsar, badkar och påsar som drar av och återförsluter, vilket minskar lösningens avdunstning som bevarar den jämna fuktighetsnivån för torkaren.
  • Möter USP < 797> och USP < 800> torkarkrav.
  • Individuellt partikodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Produkttyp Förvätad torkare
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 28 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 9 x 11 tum.
För användning med (applikation) Torka och rengöra ytor, utrustning och delar
Sterilitet Sterila