Läs mer
Fisherbrand™ Steril vägningsbåt
Produktkod. 17754824 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
46 ml
Form:
Fyrkantig
Hexagonal
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form
17754824 10 ml Fyrkantig
17764824 6 ml Hexagonal
17774824 46 ml Hexagonal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17754824
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna sterila vägningsbåt är flexibel och har släta ytor för att ge exakta uthällningar med minimal provförlust. Den är idealisk för tillämpning inom biovetenskaplig forskning, livsmedels-, biofarmaceutisk, miljö- och molekylärforskningsmiljöer.
  • Elektronstråle steriliserad för att minska risken för korskontaminering och komprometterade prover
  • Tillverkad av 100 % jungfrulig antistatisk polystyren som är vattentät och minskar risken för att material fastnar på enheterna
  • Disponibel
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
  • Rundade hörn förenklar överföringen och tillåter böjning för kontrollerad hällning av vätske-, pulver- eller granulära prover
  • Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
  • Färg: Vit
  • FDA/livsmedelsgodkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA och sterilitet
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Sterila
Typ Vägbåt
Kanter Avrundad
För användning med (applikation) Vägning
För användning med (utrustning) Balans
Antal per förpackning 200 Pk.
Storlek Liten
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +70 °C
Mått (L x B x H) 45.72 x 45.72 x 7.62 mm
Längd (metrisk) 45.72 mm
Bredd (metrisk) 45.72 mm
Höjd (metrisk) 7.62 mm