Läs mer
Fisherbrand™ Steril vägningsbåt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
46 ml
Form:
Fyrkantig
Hexagonal
Beskrivning
- Elektronstråle steriliserad för att minska risken för korskontaminering och komprometterade prover
- Tillverkad av 100 % jungfrulig antistatisk polystyren som är vattentät och minskar risken för att material fastnar på enheterna
- Disponibel
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
- Rundade hörn förenklar överföringen och tillåter böjning för kontrollerad hällning av vätske-, pulver- eller granulära prover
- Båtarna är grunda med en bred, platt botten för att motstå vältning
- Färg: Vit
- FDA/livsmedelsgodkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA och sterilitet |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Vägande båt |
| Visa mer |