Läs mer
Heathrow Scientific™ Steril antistatisk standardvägningsbåt
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
- Steril, antistatisk
- Båten är grund med en bred, platt botten för att motstå tippning
- Rundade hörn förenklar överföringen
- Färgkontrast för att säkerställa att provet tas bort helt
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
- FDA/livsmedelsgodkänd
- Disponibel
- Tillverkad och förpackad i ett rent rum
- Easy Tear Packaging
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,9 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Steril vägande båt |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 85 ml |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |