Läs mer
Fisherbrand™ SterilElite 40 l bordsskiva autoklavering
Produktkod. 17795888 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17795888 40 l
1 options
Produktkod. 17795888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258420.75 SEK
    112729.64 SEK / Paket med 1
    Save 145691.11 SEK
    56% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Fristående autoklavering utformad för att rymma en stor kapacitet på 1 l kolvar och flaskor i ett kompakt utrymme.
  • Kombinera kompakt design med hög prestanda, tillförlitlighet och säkerhet
  • Intelligent design för ditt professionella val
  • Mikroprocessorstyrningssystem ger nio helautomatiska program, inklusive tillsätt vatten, sterilisering och torr
  • Åtta förinstallerade steriliseringscykler
  • Två separata mekanismer för kontroll av vattennivån: vattentankens nivå och kammarens vattennivå
  • Autotorkfunktion
  • Automatisk låsanordning för tryckdörr
  • Kammare skyddad av tryckvakt och ångtryckssäkerhetsventil
  • Vakuum/tryckfrigöringsknapp stänger av strömförsörjningen, tömmer ut tryckkammaren och släpper ut kammarvakuumet samtidigt
  • Indikatorlampor:
    • DÖR ÖPPEN - Dörren har inte stängts helt; alla funktioner stoppas
    • LÅGT VATTEN - Vattennivån är för låg
    • FULLBORDAD - Hela cykeln har körts korrekt och är fullbordad
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 43 qt.
Kapacitet (metrisk) 40 l
Djup (metrisk) kammare 570 mm
Diameter (engelska) kammare 11 tum
Depth (engelska) kammaren 22 tum
Diameter (metrisk) kammare 300 mm
Längd (engelska) 31,5 tum
Höjd (engelska) Exteriör 51 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 486 mm
Längd (metrisk) 766 mm
Produkttyp Ångsterilisator
Temperatur (engelska) 250 °F till 273 °F
Håller Rymmer upp till 4 -1 l Erlenmeyer-kolvar eller 8 -1 l Schott-flaskor
Temperatur (metrisk) 121 °C till 134°C
Vikt (engelska) 170 lb.
Vikt (metrisk) 77 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 14 A
Höjd (engelska) kammare 9,5 tum
Visa mer Visa mindre
Endast för laboratorieoratorieanvändning