Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Tvärsnittsvätskeprovtagare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
225 ml
Beskrivning
- Ger effektiv tvärsnittsprovtagning av vätskor och lätta krämer
- Nå botten av behållaren samtidigt som du håller handen borta från behållarens övre del
- Diametern tillåter användning genom trumspunghål eller andra små öppningar
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- Högdensitetspolyeten (HDPE) provtagare värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10^-6)
- Parti stämplat för korrekt spårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MiniSampler |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 7,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.1 cm |
| Längd (metrisk) | 110 cm |