Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Tvärsnittsvätskeprovtagare
Produktkod. p-7214229 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
225 ml
Produktkod. 16806926
Brand: Bel-Art™ F378740450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den integrerade ventilen i detta sterila verktyg stängs när den trycks mot en behållarbotten som säkrar provet för uttag. Provet kan sedan hällas från toppen av verktyget i din provbehållare.
  • Provides effective cross-sectional sampling of liquids and light creams
  • Reaches bottom of container while keeping hand clear of container top
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) samplers heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifikationer
Produkttyp Liquid Sampler
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2.75 oz.
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Kvantitet 20/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre 2.1 cm
Längd (metrisk) 45 cm