Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Platt botten provtagningsskopa
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Platt botten möjliggör användning som vägningsbåt
- Ungefärliga volymer kan mätas genom att ta bort överflödigt pulver
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Skopa |
| Storlek | Bowl: 6.7 x 3.8 x 2 cm (2.625 x 1.5 x 0.75 in.) |
| Längd (engelska) Handtag | 2,75 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 7 cm |
| Visa mer |