Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Platt botten provtagningsskopa
Produktkod. 16632814 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16632814
Brand: Bel-Art™ F369110100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Plattbottnade provtagningsskopor används av läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiföretag för allmän produktion eller laboratoriearbete.
  • Flat bottom allows for use as a weigh boat
  • Approximate volumes can be measured by removing excess powder
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelska) 3.4 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Disponibel Single-use
Produkttyp Scoop
Storlek Bowl: 10.5 x 5.9 x 3 cm (4.125 x 2.375 x 1.25 in.)
Längd (engelska) Handtag 3.75 in.
Längd (metriskt) handtag 9.5 cm
Material High-impact Polystyrene