Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Platt botten provtagningsskopa
Produktkod. 16642814 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16642814
Brand: Bel-Art™ F369110150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Plattbottnade provtagningsskopor används av läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiföretag för allmän produktion eller laboratoriearbete.
  • Flat bottom allows for use as a weigh boat
  • Approximate volumes can be measured by removing excess powder
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10-6)
  • Ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracing
  • Shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.
Sterilitet Sterile
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Flat Bottom
Kapacitet (engelska) 5.1 oz.
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Disponibel Single-use
Produkttyp Scoop
Storlek Bowl: 12.3 x 6.8 x 3.4 cm (4.875 x 2.75 x 1.375 in.)
Längd (engelska) Handtag 3.75 in.
Längd (metriskt) handtag 9.5 cm
Material High-impact Polystyrene