Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Platt botten provtagningsskopa
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Platt botten möjliggör användning som vägningsbåt
- Ungefärliga volymer kan mätas genom att ta bort överflödigt pulver
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 30/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (engelska) | 34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Storlek | Bowl: 22.6 x 12.7 x 6.3 cm (8.875 x 5 x 2.5 in.) |
| Längd (engelska) Handtag | 5,25 tum. |
| Visa mer |