Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo provtagningspipetter
Produktkod. 16886916 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
180 ml
225 ml
Produktkod. 16886916
Brand: Bel-Art™ F378720900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provtagning från behållare med smal eller bred mun upp till 208-liters (55 gallon) fat
  • Nås in i behållaren samtidigt som du håller handen borta från innehållet
  • Diametern tillåter användning genom trumspunghål eller andra små öppningar
  • Färgkodad ände hjälper till att förhindra hanteringsfel
  • Lågviskösa vätskor kommer lätt in genom 3 mm (0,125 tum) spetshål
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
  • Pipetter av högdensitetspolyeten (HDPE) värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
  • Gammabestrålad steril (SAL 10^-6)
  • Parti stämplat för korrekt spårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 180 mL
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Kvantitet 50/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre 2.1 cm
Längd (metrisk) 90 cm