Beskrivning
- Idealisk för provtagning av vatten och andra lågviskösa vätskor; 0,15 cm (0,0625 tum) spetshålets diameter
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU
- Säkert för mat, droger och kosmetika
- Högdensitetspolyeten (HDPE) värmeförseglad i individuell polyetenpåse
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 3,4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Längd (engelska) | 19,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 cm |