Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Vätsketjuv
Produktkod. 16662824
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Längd (metrisk):
50 cm
100 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk)
16662824 190 ml 100 cm
16652824 100 ml 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16662824 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378711000
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Liquid Thief tar ett prov med ett enkelt drag i handtaget och häller sedan lätt ut i ett kärl.
  • Idealisk för provtagning av vatten och andra lågviskösa vätskor; 0,15 cm (0,0625 tum) spetshålets diameter
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU
  • Säkert för mat, droger och kosmetika
  • Högdensitetspolyeten (HDPE) värmeförseglad i individuell polyetenpåse
  • Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • Klar för engångsanvändning och kassering
  • Parti stämplat för korrekt spårning
  • Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 6,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Sterilitet Sterila
Kvantitet 20/Pk.
Längd (engelska) 39,38 tum.
Längd (metrisk) 100 cm