Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Vätsketjuv
Produktkod. p-7184375 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Längd (metrisk):
50 cm
100 cm
Produktkod. 16652824
Brand: Bel-Art™ F378710500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Liquid Thief tar ett prov med ett enkelt drag i handtaget och häller sedan lätt ut i ett kärl.
  • Idealisk för provtagning av vatten och andra lågviskösa vätskor; 0,15 cm (0,0625 tum) spetshålets diameter
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU
  • Säkert för mat, droger och kosmetika
  • Högdensitetspolyeten (HDPE) värmeförseglad i individuell polyetenpåse
  • Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • Klar för engångsanvändning och kassering
  • Parti stämplat för korrekt spårning
  • Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Sterilitet Sterila
Kvantitet 20/Pk.
Längd (engelska) 19,75 tum.
Längd (metrisk) 50 cm