Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Produktkod. 16642804 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Produktkod. 16642804
Brand: Bel-Art™ F369090030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provtagning, produktionsarbete och laboratorieanvändning för läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiföretag.
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
  • High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
  • Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • Klar för engångsanvändning och kassering
  • Parti stämplat för korrekt spårning
  • Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Produkttyp Skopa
Mått (L x B) Skål: 5,2 x 4 x 2 cm (2 x 1,625 x 0,75 tum)
Längd (engelska) Handtag 4 tum
Längd (metriskt) handtag 10.1 cm
Material Högpåverkande polystyren