Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Beskrivning
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Mått (L x B) | Skål: 9,2 x 6,1 x 4,5 cm (3,625 x 2,375 x 1,75 tum) |
| Längd (engelska) Handtag | 4,125 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 10.4 cm |
| Material | Högpåverkande polystyren |