Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoop
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Beskrivning
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- High impact polystyren (HIPS) skopor värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 17 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Mått (L x B) | Skål: 13,1 x 9,7 x 6,1 cm (5,125 x 3,875 x 2,625 tum) |
| Längd (engelska) Handtag | 4,63 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 11.8 cm |
| Material | Högpåverkande polystyren |