Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pulvertjuv
Produktkod. 16672824
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 ml
50 pmol RNA per reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Längd (metrisk):
50 cm
100 cm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk)
16672824 50 pmol RNA per reaktion 50 cm
16682824 5 ml 50 cm
16692824 10 ml 50 cm
16602834 20 ml 50 cm
16612834 1 ml 100 cm
16622834 5 ml 100 cm
16632834 10 ml 100 cm
16642834 20 ml 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16672824 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378740001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Powder Thief finns i två längder och fyra spetsvolymer och kan enkelt ta prover från riktade platser inom bulkpulver.
  • Används av läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiföretag.
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
  • Högdensitetspolyeten (HDPE) värmeförseglad i individuell polyetenpåse
  • Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • Klar för engångsanvändning och kassering
  • Parti stämplat för korrekt spårning
  • Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Kvantitet 20/Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Produkttyp Pulverprovtagare
Längd (engelska) 19,75 tum.
Material HDPE
Längd (metrisk) 50 cm