Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Pulvertjuv
Beskrivning
- Används av läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiföretag.
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- Högdensitetspolyeten (HDPE) värmeförseglad i individuell polyetenpåse
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Längd (engelska) | 19,75 tum. |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 50 cm |