Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Single Slot Powder Sampler
Beskrivning
- Efter insättning, vrid röret för att öppna, stäng sedan uppsamlingsöppningen och ta bort det för att hämta provet
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- Högdensitetspolyeten (HDPE) provtagare värmeförseglad i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10^-6)
- Parti stämplat för korrekt spårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Längd (metrisk) | 97 cm |