Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar
Produktkod. 11316944 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.23 mL
2.46 mL
4.93 mL
14.79 mL
Kvantitet:
10/Pk.
200/Cs.
Produktkod. 11316944
Brand: Bel-Art™ H369440000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila provtagningsskedar av polystyrenplast är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
  • Steril, individuellt förpackad, steriliserad med gammastrålning, parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
  • Material av FDA-kvalitet; säker för kontakt med mat, droger och kosmetika
  • Långt handtag når lätt in i burkar, flaskor och andra begränsade utrymmen och minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
  • Total längd 17,8 cm (7 tum)
Specifikationer
Kvantitet 200/Cs.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 4.93 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att samla in små mängder provmaterial
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 1,18 tum.
Bredd (metrisk) 3 cm
Mått (L x B) 17.8 x 3 cm
Inkluderar Intyg om sterilisering
Material Polystyren
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) 17.8 cm