Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.23 mL
2.46 mL
4.93 mL
14.79 mL
Kvantitet:
10/Pk.
200/Cs.
Beskrivning
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
- Steril, individuellt förpackad, steriliserad med gammastrålning, parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
- Material av FDA-kvalitet; säker för kontakt med mat, droger och kosmetika
- Långt handtag når lätt in i burkar, flaskor och andra begränsade utrymmen och minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
- Total längd 17,8 cm (7 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 200/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2.46 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Designad för att samla in små mängder provmaterial |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Visa mer |