Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar
Produktkod. 11761566
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,23 ml
1.23 mL
2,46 ml
2.46 mL
4,93 ml
4.93 mL
14,79 ml
14.79 mL
Kvantitet:
10/Förpackning
200/Cs.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet
11761566 14.79 mL 200/Cs.
15500142 1,23 ml 10/Förpackning
11378733 2.46 mL 200/Cs.
15530142 14,79 ml 10/Förpackning
10573924 1.23 mL 200/Cs.
15510142 2,46 ml 10/Förpackning
15520142 4,93 ml 10/Förpackning
11316944 4.93 mL 200/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11761566 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H369460000
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila provtagningsskedar av polystyrenplast är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
  • Steril, individuellt förpackad, steriliserad med gammastrålning, parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
  • Material av FDA-kvalitet; säker för kontakt med mat, droger och kosmetika
  • Långt handtag når lätt in i burkar, flaskor och andra begränsade utrymmen och minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
  • Total längd 17,8 cm (7 tum)
Specifikationer
Kvantitet 200/Cs.
Kapacitet (engelska) 3 tsp.
Kapacitet (metrisk) 14.79 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att samla små mängder provmaterial
Längd (engelska) 16,9 cm
Bredd (engelska) 1,53 tum
Bredd (metrisk) 4 cm
Mått (L x B) 17.8 x 4 cm
Inkluderar Steriliseringscertifikat
Material Polystyren
Typ av handtag Långt
Längd (metrisk) 17.8 cm
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Spoon