Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar
Produktkod. 15510142 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.23 mL
2.46 mL
4.93 mL
14.79 mL
Kvantitet:
10/Pk.
200/Cs.
Produktkod. 15510142
Brand: Bel-Art™ H369420010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila provtagningsskedar av polystyrenplast är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
Tillverkad av polystyrenplast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterila styrenprovtagningsskedar är utformade för att samla upp små mängder provmaterial.
  • Steril, individuellt förpackad, steriliserad med gammastrålning, parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett certifikat om behandling för sterilisering
  • Material av FDA-kvalitet; säker för kontakt med mat, droger och kosmetika
  • Långt handtag når lätt in i burkar, flaskor och andra begränsade utrymmen och minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
  • Total längd 17,8 cm (7 tum)
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 2.46 mL
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sked
För användning med (applikation) Designad för att samla in små mängder provmaterial
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 0,98 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Mått (L x B) 17.8 x 2.5 cm
Inkluderar Intyg om sterilisering
Material Polystyren
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) 17.8 cm