Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Tesked stil provtagning sked
Beskrivning
- Långt handtag når in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen
- Kan även användas för utmatning av små mängder
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- Slagkraftiga polystyrenskedar (HIPS) värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
- Klar för engångsanvändning och kassering
- Parti stämplat för korrekt spårning
- Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Produkttyp | Sked |
| Storlek | Bowl: 3.6 x 2.5 x 0.5 cm (1.5 x 1 x 0.25 in.) |
| Längd (engelska) Handtag | 5,375 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 13.7 cm |
| Material | Högpåverkande polystyren |