Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Tesked stil provtagning sked
Produktkod. 16692814 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
10 ml
Produktkod. 16692814
Brand: Bel-Art™ F369410010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spoon är designad för snabb och effektiv ytprovtagning av pulver och granulat. Används av läkemedels-, livsmedels-, kosmetika- och kemiföretag.
  • Långt handtag når in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen
  • Kan även användas för utmatning av små mängder
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
  • Slagkraftiga polystyrenskedar (HIPS) värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
  • Gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • Klar för engångsanvändning och kassering
  • Parti stämplat för korrekt spårning
  • Skickas med ett intyg om behandling för sterilisering
Specifikationer
Kvantitet 100/Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Produkttyp Sked
Storlek Bowl: 4.8 x 3.5 x 1 cm (1.875 x 1.375 x 0.375 in.)
Längd (engelska) Handtag 5,375 tum.
Längd (metriskt) handtag 13.7 cm
Material Högpåverkande polystyren