Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 100 mm fyrkantiga petriskålar
Beskrivning
Genomför olika ansökningar med Thermo Scientific™ Sterilin™ 100 mm fyrkantiga petriskålar, tillgängliga i både fackförsedda och icke-fackformade format. Tillverkad i renrumsklass 7 Förhållanden för att utesluta mikrobiologisk kontaminering.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Icke-uppdelat:
- Idealisk för testning av antibiotikakänslighet när en stor yta och mycket platt bas krävs
Fackindelad:
- Idealisk för arbete med små volymer flytande media eller för provförvaring
- 25 fack har vardera en yta på 3,7 cm 2 och en kapacitet på 5 ml
- Locket har valbara ventilerande eller icke-ventilerande lägen där locket vrids 90° för att möjliggöra ventilering eller icke-ventilering av skålen
Beställningsinformation:
För närvarande inte tillgänglig i Nordamerika
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Petriskål, 100 mm |
| Bottenform | Plan |
| Form | Fyrkantig |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Petriskål |
| Räkna väl | 25 |
| nr per ärende | 120 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Ventilera | Valbara |
| Höjd (metrisk) | 20.8 mm |