Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 13.5mL Centrifuge Tubes
Förslutningstyp:
Icke-vadderad keps
Vadderad mössa
Sterilitet:
Sterila
nr per ärende:
450
Produkttyp:
Koniskt basrör
Runt basrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 450
Beskrivning
Thermo Scientific™ Sterilin 13.5mL Centrifuge Tubes are offered in a wide range of styles for various applications. Tubes are polystyrene with polyethylene cap.
- Manufactured from virgin polystyrene
- Recommended RCF 3,200 × g in suitably balanced rotors
- Molded graduation marks at 5 and 10mL
- Wadded or nonwadded cap
- Supplied nonsterile
- Available as both round and conical base
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | White |
| Kapacitet (metrisk) | 13.5 mL |
| Material | Polystyrene |
| nr per ärende | 450 |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Conical, Round |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Bottenform | Conical, Round |
| Förslutningstyp | Icke-vadderad keps |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |