Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10655821
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 500
Paket med 540
Paket med 700
Paket med 80
Paket med 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Ventilera Förpackningsstorlek
10655821 50 mm 20,3 mm 1 Paket med 500
11329283 35 mm 11 mm 3 Paket med 800
11359273 50 mm 14 mm 1 Paket med 700
11369273 60 mm 15 mm 1 Paket med 540
11749242 55 mm 12 mm Nej Paket med 1620
11339283 139 mm 21,1 mm 3 Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10655821 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 12417
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Mindre storlekar är idealiska för användning när besparingar i inkubatorutrymme krävs
  • 55 mm skålen rymmer 47 mm membranfilter vilket gör den lämplig för vattentestning
  • Skål med diameter 50 mm (katalognummer 124) är över 20 mm djup och designad för användning med flytande media för att underlätta hanteringen
  • 140 mm skål är tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller
  • Aseptiskt tillverkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Petriskål
Räkna väl 1
nr per ärende 500
Antal per förpackning 20
Ventilera 1
Höjd (metrisk) 20,3 mm
Diameter (metrisk) 50 mm