Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11749242
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20.3 mm
21.1 mm
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 500
Paket med 540
Paket med 700
Paket med 80
Paket med 800
Produktkod. 11749242
Brand: Thermo Scientific™ PF55
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Mindre storlekar är idealiska för användning när besparingar i inkubatorutrymme krävs
  • 55 mm skålen rymmer 47 mm membranfilter vilket gör den lämplig för vattentestning
  • Skål med diameter 50 mm (katalognummer 124) är över 20 mm djup och designad för användning med flytande media för att underlätta hanteringen
  • 140 mm skål är tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller
  • Aseptiskt tillverkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Rund
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Typ Petriskål
nr per ärende 1620
Antal per förpackning 15
Ventilera Nej
Höjd (metrisk) 12 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Diameter (metrisk) 55 mm