Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524670
Diameter (metrisk):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Ventilera:
1
3
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 500
Paket med 540
Paket med 700
Paket med 80
Paket med 800
Produktkod. 11329283
Brand: Thermo Scientific™ 121V
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
Spara inkubatorutrymme med Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 till 140 mm petriskålar. Dessa små rätter är lämpliga för de flesta applikationer.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Mindre storlekar är idealiska för användning när besparingar i inkubatorutrymme krävs
  • 55 mm skålen rymmer 47 mm membranfilter vilket gör den lämplig för vattentestning
  • Skål med diameter 50 mm (katalognummer 124) är över 20 mm djup och designad för användning med flytande media för att underlätta hanteringen
  • 140 mm skål är tillverkad och testad i enlighet med EN ISO 24998 Petriskål standard som inkluderar stränga dimensionskontroller
  • Aseptiskt tillverkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Rund
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Petriskål
nr per ärende 800
Antal per förpackning 10
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 11 mm
Höjd (engelska) 11 tum
Diameter (metrisk) 35 mm