Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm kontaktplatta
Produktkod. 11379273
Change view
Diameter (metrisk):
67 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11379273 67 mm Paket med 300
1 options
Produktkod. 11379273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5095.00 SEK
    3393.22 SEK / Paket med 300
    Save 1701.78 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför rutinmässig hygienövervakning av ytor med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm kontakttallrik petriskålar.
Utför rutinmässig hygienövervakning av ytor med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ 55 mm kontakttallrik petriskålar.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Kupolformad bas underlättar vidhäftning av media
  • Trippelventilation underlättar gasutbyte
  • Numrerat rutnät på basen underlättar koloniräkning
  • Djupa kjolar understöder stabiliteten när den staplas
  • Aseptiskt tillverkad
Beställningsinformation:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 25 cm² yta - överensstämmer med både Institute of Environmental Sciences (IES, 1993) och International Pharmaceutical Federation (IPF, 1990) standarder
Beskrivning Kontaktplatta, 55mm
Kulturområde 25 sq. cm
Form Rund
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Typ Kontaktplatta
nr per ärende 300
Antal per förpackning 10
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 10.4 mm
Diameter (metrisk) 67 mm