Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare
Produktkod. 11369123
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Märka:
Ingen etikett
No Label
Tryckt
Inkluderar:
Borsyra
Coverslip
Endast behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Märka Inkluderar Förpackningsstorlek
11369123 Icke-steril Ingen etikett Endast behållare Paket med 700
11399133 Icke-steril Tryckt Endast behållare Paket med 700
11738988 Icke-steril Tryckt Borsyra Paket med 700
11817113 Sterila No Label Coverslip Paket med 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11369123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 129A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1893.53 SEK
    1869.95 SEK / Paket med 700
    Save 23.58 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förvara prover i små volymer Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare.
Förvara prover i små volymer Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Aseptiskt tillverkad
  • Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
  • Finns förfylld med borsyra (0,09g) för konservering av urinprover
  • Finns med avtagbart täckglas, —idealiskt för arbete med odling av intracellulära organismer (t.ex. Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Anmärkning:
Dessa behållare är endast för in vitro användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bijou-behållaren
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Bijou
Diameter (metrisk) 22.5 mm
Höjd (metrisk) 50.2 mm
Inkluderar Endast behållare
Märka Ingen etikett
nr per ärende 700/Cs.