Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare
Produktkod. 11399133
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Märka:
Ingen etikett
No Label
Tryckt
Inkluderar:
Borsyra
Coverslip
Endast behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Märka Inkluderar Förpackningsstorlek
11399133 Icke-steril Tryckt Endast behållare Paket med 700
11369123 Icke-steril Ingen etikett Endast behållare Paket med 700
11738988 Icke-steril Tryckt Borsyra Paket med 700
11817113 Sterila No Label Coverslip Paket med 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11399133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 129B
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förvara prover i små volymer Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare.
Förvara prover i små volymer Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Aseptiskt tillverkad
  • Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
  • Finns förfylld med borsyra (0,09g) för konservering av urinprover
  • Finns med avtagbart täckglas, —idealiskt för arbete med odling av intracellulära organismer (t.ex. Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Anmärkning:
Dessa behållare är endast för in vitro användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bijou-behållaren
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Bijou
Diameter (metrisk) 22.5 mm
Höjd (metrisk) 50.2 mm
Inkluderar Endast behållare
Märka Tryckt
Kvantitet 700/Cs.