Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Inkluderar:
Avskiljare
Borsyra
Endast behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Beskrivning
Förvara prover i små volymer Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Features:
- Aseptically manufactured
- Suitable for centrifugation at 7,200 x g
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- Available pre-filled with boric acid (0.09g) for the preservation of urine samples
- Available with removable glass coverslip—ideal for work on the culture of intracellular organisms (e.g., Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Note:
These containers are for in vitro use only.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bijou Container |
| Material | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Beskrivning | Bijou + coverslip |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Höjd (metrisk) | 50.2 mm |
| Visa mer |