Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare
Beskrivning
Förvara prover i små volymer Thermo Scientific™ Sterilin™ 7 ml polystyren Bijou-behållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
- Aseptiskt tillverkad
- Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
- Finns förfylld med borsyra (0,09g) för konservering av urinprover
- Finns med avtagbart täckglas, —idealiskt för arbete med odling av intracellulära organismer (t.ex. Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Anmärkning:
Dessa behållare är endast för in vitro användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bijou-behållaren |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Bijou |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Höjd (metrisk) | 50.2 mm |
| Visa mer |