Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavpåsar
Produktkod. 11329103
Change view
Mått (L x B):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Material:
HDPE
Polypropen
nr per ärende:
200
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material nr per ärende Förpackningsstorlek
11329103 810 x 610 mm Polypropen 200 Paket med 200
11399093 660 x 305 mm HDPE 200 Paket med 200
11309103 610 x 406 mm HDPE 200 Paket med 200
11359103 660 x 305 mm HDPE 500 Paket med 500
11844145 610 x 406 mm HDPE 500 Paket med 500
11339103 810 x 610 mm HDPE 200 Paket med 200
11379103 660 x 305 mm Polypropen 200 Paket med 200
11349103 660 x 305 mm Polypropen 500 Paket med 500
11389103 610 x 406 mm Polypropen 200 Paket med 200
11369103 601 x 406 mm Polypropen 500 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11329103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 511HT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4541.89 SEK
    2899.17 SEK / Paket med 200
    Save 1642.72 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilin Autoklavpåsar är starka engångspåsar med blått biofarligt tryck speciellt utformade för att kassera kontaminerat avfall i autoklaver eller förbränningsugnar.
  • HDPE-påsar är lämpliga för sterilisering vid °121 C och polypropenpåsar är lämpliga för inaktivering av särskilt resistent biologiskt avfall vid 135 °C
  • Bekväm“ vävnadslåda” kartonger dispenserar påsar individuellt
  • Belagda trådstativ eller kartonghållare tillgängliga för användning med autoklavpåsar
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklavpåsar (PP)
Material Polypropen
nr per ärende 200
Temperaturområde (metriskt) 135 °C
Mått (L x B) 810 x 610 mm
Längd (engelska) 32 tum
Bredd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 810 mm
Bredd (metrisk) 610 mm