Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavpåsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11359103
Mått (L x B):
601 x 406 mm
610 x 406 mm
660 x 305 mm
810 x 610 mm
Material:
HDPE
Polypropen
nr per ärende:
200
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 11359103
Brand: Thermo Scientific™ 51017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sterilin Autoklavpåsar är starka engångspåsar med blått biofarligt tryck speciellt utformade för att kassera kontaminerat avfall i autoklaver eller förbränningsugnar.
  • HDPE-påsar är lämpliga för sterilisering vid °121 C och polypropenpåsar är lämpliga för inaktivering av särskilt resistent biologiskt avfall vid 135 °C
  • Bekväm“ vävnadslåda” kartonger dispenserar påsar individuellt
  • Belagda trådstativ eller kartonghållare tillgängliga för användning med autoklavpåsar
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Autoklavpåsar (HDPE)
Material HDPE
nr per ärende 500
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Mått (L x B) 660 x 305 mm
Längd (engelska) 26 tum
Längd (metrisk) 660 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 305 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt