Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavpåsar
Mått (L x B):
601 x 406mm
610 x 406mm
660 x 305 mm
660 x 305mm
810 x 610 mm
810 x 610mm
Material:
HDPE
Polypropen
nr per ärende:
200
500
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
Sterilin Autoklavpåsar är starka engångspåsar med blått biofarligt tryck speciellt utformade för att kassera kontaminerat avfall i autoklaver eller förbränningsugnar.
- HDPE-påsar är lämpliga för sterilisering vid °121 C och polypropenpåsar är lämpliga för inaktivering av särskilt resistent biologiskt avfall vid 135 °C
- Bekväm“ vävnadslåda” kartonger dispenserar påsar individuellt
- Belagda trådstativ eller kartonghållare tillgängliga för användning med autoklavpåsar
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Autoklavpåsar (PP) |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500 |
| Temperaturområde (metriskt) | 135 °C |
| Mått (L x B) | 601 x 406mm |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Längd (metrisk) | 610 mm |
| Bredd (engelska) | 16 tum |
| Bredd (metrisk) | 406 mm |