Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Cardboard holder for 511 bags
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12013072
Material:
Belagd tråd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12013072
Brand: Thermo Scientific™ S23B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilin Autoklavpåsar är starka engångspåsar med blått biofarligt tryck speciellt utformade för att kassera kontaminerat avfall i autoklaver eller förbränningsugnar.
Thermo Scientific™ Sterilin Autoclave Bags are strong disposable bags with blue biohazard printing specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
  • HDPE-påsar är lämpliga för sterilisering vid °121 C och polypropenpåsar är lämpliga för inaktivering av särskilt resistent biologiskt avfall vid 135 °C
  • Bekväm“ vävnadslåda” kartonger dispenserar påsar individuellt
  • Belagda trådstativ eller kartonghållare tillgängliga för användning med autoklavpåsar
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Coated wire holder for 511 bags
Material Belagd tråd
nr per ärende 10