Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11359183
Beskrivning:
BenchGuard Extra
Bänkskydd
Absorptionsförmåga:
400 ml/m2
800 ml/m 2
Kvantitet:
1 x 50 m rulle
1 x 50m rulle
100 ark
50 x ark
Förpackningsstorlek:
50 ark
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11359183
Brand: Thermo Scientific™ BG50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda bänkar och andra ytor mot vätskespill med det högabsorberande Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard .
Skydda bänkar och andra ytor mot vätskespill med det högabsorberande Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberande foder ger också en kudde för glasföremål när den av misstag tappas på bänkskivan.
  • Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
  • Plastic coated on one side to prevent soak through
  • Available in roll or sheet form
  • Rolls supplied in easy to use dispenser packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bench Guard
Absorptionsförmåga 400 ml/m2
Längd (engelska) 1.607612 ft.
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (engelska) 1.607612 ft.
Bredd (metrisk) 0.49 m
Beskrivning Bänkskydd
Kvantitet 1 x 50 m rulle