Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Beskrivning
Skydda bänkar och andra ytor mot vätskespill med det högabsorberande Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberande foder ger också en kudde för glasföremål när den av misstag tappas på bänkskivan.
- Finns i både 400mL/m 2 och 800mL/m 2 absorptionskapacitet
- Plastbelagd på ena sidan för att förhindra genomträngning
- Finns i rull- eller arkform
- Rullar levereras i lättanvända dispenserförpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bänkvakt |
| Absorptionsförmåga | 800 ml/m 2 |
| Längd (engelska) | 1.607612 ft. |
| Längd (metrisk) | 50 m |
| Bredd (engelska) | 1.607612 ft. |
| Bredd (metrisk) | 0.49 m |
| Beskrivning | BenchGuard Extra |
| Kvantitet | 1 x 50m rulle |