Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Produktkod. 11399183
Change view
Beskrivning:
BenchGuard
BenchGuard Extra
Absorptionsförmåga:
400 ml/m2
800 ml/m 2
Kvantitet:
1 x 50m rulle
1 x 50m rullning
100 x Sheets
50 x ark
Förpackningsstorlek:
50 ark
Paket med 100
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Absorptionsförmåga Kvantitet Förpackningsstorlek
11399183 BenchGuard Extra 800 ml/m 2 50 x ark 50 ark
11359183 BenchGuard 400 ml/m2 1 x 50m rullning Varje
11952568 BenchGuard 400 ml/m2 100 x Sheets Paket med 100
11389183 BenchGuard Extra 800 ml/m 2 1 x 50m rulle Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11399183 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BG60E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1758.28 SEK
    1680.32 SEK / 50 ark
    Save 77.96 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Skydda bänkar och andra ytor mot vätskespill med det högabsorberande Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard .
Skydda bänkar och andra ytor mot vätskespill med det högabsorberande Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard . Absorberande foder ger också en kudde för glasföremål när den av misstag tappas på bänkskivan.
  • Finns i både 400mL/m 2 och 800mL/m 2 absorptionskapacitet
  • Plastbelagd på ena sidan för att förhindra genomträngning
  • Finns i rull- eller arkform
  • Rullar levereras i lättanvända dispenserförpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bänkvakt
Absorptionsförmåga 800 ml/m 2
Längd (engelska) 1.607612 ft.
Längd (metrisk) 0.6 m
Bredd (engelska) 1.6076 ft.
Bredd (metrisk) 0.49 m
Beskrivning BenchGuard Extra
Kvantitet 50 x ark