Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Svartvita Microtiter™ plåtar
Beskrivning
Utför både fluorescensarbete och bioluminescensstudier med 96-brunns Thermo Scientific™ Sterilin™ svartvita Microtiter™ plattor. Levereras utan lock; om så behövs är 642000-locket ett lämpligt val.
- Svarta 96-brunnars plattor är idealiska för fluorescensarbete där det svarta pigmentet förhindrar« överhörning« mellan brunnarna— den låga bakgrundsfluorescensen minimerar ljusspridning
- Vita 96-brunnars plattor är idealiska för bioluminescensstudier där pigmentet underlättar reflektion och känslighet
- SBS kompatibla, vilket säkerställer lämplig passform med all automation
- Tillverkad av ny polystyren
- Levereras icke-steril, ger en medium bindande yta
- Skorstensbrunnsdesign för att minska kontaminering
Beställningsvarningar:
Levereras utan lock; vid behov passar locket 642000.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 Fall, 5 Pk. |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 400μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |